MXSMCMC24
Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Szinonimák:
MacConkey Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
International standards
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
gyártó/kereskedő neve
Milliflex Oasis®
szín
clear dark red
bemenet
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
alkalmasság
suitable for (suitable for solid cultivation)
coliforms
lactose-fermenting bacteria
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with Milliflex Oasis® System
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Specifikációk
Táptalaj
Analízis megjegyzés
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
S. aureus (ATCC 6538) as negative control
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1