Fontos dokumentumok
M5883
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥92.5%
Szinonimák:
7-Methyl-gdp, m7GDP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥92.5%
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H17N5O11P2.2Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(26-10)2-25-29(23,24)27-28(20,21)22;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H5-,12,13,14,19,20,21,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSMXIKIFPKDZJA-IDIVVRGQSA-L
WGK
WGK 3