Fontos dokumentumok
M5171
S-Methyl-L-thiocitrulline acetate salt
≥98% (TLC)
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15N3O2S · C2H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CSC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15N3O2S.C2H4O2/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUKPZPRDNPUAJY-JEDNCBNOSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent inhibitor of inducible nitric oxide synthase with preference for constitutive (neuronal) over inducible (endothelial) NOS.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
K Narayanan et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(7), 885-887 (1994-04-01)
Nitric oxide synthase catalyzes the NADPH- and O2-dependent conversion of L-arginine to L-citrulline and nitric oxide. L-Thiocitrulline, L-homothiocitrulline, and S-methyl-L-thiocitrulline, novel citrulline analogs, have been synthesized and are shown to be potent inhibitors of both the constitutive brain and the
Liliana M Sanmarco et al.
Nature, 611(7937), 801-809 (2022-10-21)
Genome-wide association studies have identified risk loci linked to inflammatory bowel disease (IBD)1-a complex chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract. The increasing prevalence of IBD in industrialized countries and the augmented disease risk observed in migrants who move into