Fontos dokumentumok
M4795
Sodium malonate dibasic monohydrate
BioXtra
Szinonimák:
Malonic acid disodium salt monohydrate, Propanedioic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
szennyeződések
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3