Fontos dokumentumok
M4699
MTEP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
MTEP hydrochloride, 3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]pyridine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 30 mg/mL, clear
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1nc(cs1)C#Cc2cccnc2
InChI
1S/C11H8N2S.ClH/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10;/h2-3,6-8H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCIOJDKGCWAHLR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience