476275
Myricetin
A cell-permeable flavanoid that displays anti-inflammatory, anti-diabetic and anti-cancer properties.
Szinonimák:
Myricetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,5ʹ,7-Hexahydroxyflavone, Hsp70 Inhibitor II
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow-brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Holder, S., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 163.
Strobel, P., et al. 2005. Biochem. J.386, 471.
Ko, C.H., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 281.
Ko, C.H., et al. 2005. Biochem. Pharmacol.69, 913.
Ko, W.C., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 2087.
Walker, E.H., et al. 2000. Mol. Cell6, 909.
Agullo, G., et al. 1997. Biochem. Pharmacol.53, 1649.
Hagiwara, M., et al. 1988. Biochem. Pharmacol.37, 2987.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.