Fontos dokumentumok
5.06129
Sigma-Aldrich
α-(Methylamino)isobutyric Acid
Szinonimák:
α-(Methylamino)isobutyric Acid, Neutral Amino Acid Transporter A inhibitor, MeBIA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+H2](C(C)(C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A glutamine transport inhibitor selective for Na+-dependent amino acid transport system A. Used in studying the functional roles of neurotransmissions mediated by amino acids.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Glutamine transporter
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3