Fontos dokumentumok
M9773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
50-200 mesh
Szinonimák:
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
47101511
NACRES:
NA.56
Forma
solid
Minőségi szint
a címkézés mértéke
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
Mátrix
2% Cross-linked polystyrene
részecskeméret
50-200 mesh
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
S Spaia
Hippokratia, 15(Suppl 1), 22-26 (2011-09-08)
In chronic kidney disease patients, bone and mineral abnormalities have a major impact on morbidity and mortality. Hyperphosphatemia has been associated with increased mortality and with the development of cardiovascular calcification, an independent predictor of mortality. Sevelamer, or more precisely