Merck
382129
HIV Reverse Transcriptase, Recombinant, E. coli
liquid, ≥5,000 units/mg protein, Nuclease-free
Szinonimák:
HIV RT
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥10,000 units/mL
≥5,000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
molecular cloning: suitable
idegen aktivitás
Nuclease-free
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Recombinant HIV reverse transcriptase expressed in E. coli. Catalyzes error-prone synthesis on DNA and RNA templates. Provides an excellent target for evaluating antiviral agents.
Alkalmazás
HIV Reverse Transcriptase, Recombinant, E.coli has been used as a standard in reverse transcriptase activity assay.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Fizikai forma
In 10 mM potassium phosphate, 1 mM DTT, 20% glycerol, pH 7.4.
Elkészítési megjegyzés
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
One unit is defined as the amount of enzyme that will incorporate 1.0 nmol of labeled dTTP into acid-insoluble material in 20 min at 37°C, pH 8.3.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Geraldine Vilmen et al.
mBio, e0275221-e0275221 (2022-01-12)
Infection of rhesus macaques with simian-human immunodeficiency viruses (SHIVs) is the preferred model system for vaccine development because SHIVs encode human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) envelope glycoproteins (Envs)-a key target of HIV-1 neutralizing antibodies. Since the goal of vaccines
Conformation of HIV-1 Envelope governs rhesus CD4 usage and simian-human immunodeficiency virus replication
Vilmen G, et al.
mBio, 13(1), e02752-e02721 (2022)
Identification of an antiretroviral small molecule that appears to be a host-targeting inhibitor of HIV-1 assembly
Reed JC, et al.
Journal of Virology, 95(3), 10-1128 (2021)
Bo Meng et al.
Cell reports, 35(13), 109292-109292 (2021-06-25)
We report severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike ΔH69/V70 in multiple independent lineages, often occurring after acquisition of receptor binding motif replacements such as N439K and Y453F, known to increase binding affinity to the ACE2 receptor and confer
Jonathan C Reed et al.
Journal of virology, 95(3) (2020-11-06)
Given the projected increase in multidrug-resistant HIV-1, there is an urgent need for development of antiretrovirals that act on virus life cycle stages not targeted by drugs currently in use. Host-targeting compounds are of particular interest because they can offer