HSRT100
Enhanced Avian HS RT-PCR Kit
Flexible kit for one-step or two-step RT-PCR
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 100 reactions
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
technika/technikák
RT-PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified RNA
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
One-step: In a single tube, eAMV™ RT and AccuTaq LA act sequentially to first produce cDNA and then immediately amplify by PCR. This provides quick, sensitive analysis of RNA.
Two-step: Each reaction is individually optimized for greater yields with high fidelity, when protocol requires multiple amplifications, or if maximum yield is more important than maximum convenience.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Greater transcription lengths than other reverse transcriptases, generating cDNA up to 14.1 Kb.
- Higher sensitivity for detecting low abundance messages. eAMV™ RT is able to transcribe RNA that other reverse transcriptases cannot detect.
- Unsurpassed transcription through difficult secondary structure.
- Increased sensitivity, specificity and yield from JumpStart AccuTaq LA DNA Polymerase.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Protocols
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Related Content
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
A jelentős technológiai fejlődésnek köszönhetően a monoklonális antitestek előállítása gyorsabbá és hatékonyabbá vált. Az antitestek felfedezésének három bevett platformja van. Reagenseket kínálunk monoklonális antitest-könyvtárak előállításához ezen technikák mindegyikének felhasználásával.