M1061
Greiner MasterBlock® 96 deepwell storage plates
conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile, maximum volume 2.42 mL
Szinonimák:
96 deepwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 780280
maximum térfogat
2.42 mL
méret
96 wells
lyuktérfogat
2.42 mL
hasznos térfogat
2.3 mL
kötéstípus
non-treated surface