LPDL001
Laminin/Poly-D-lysine Coating Solution
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
Szinonimák:
Attachment Factors, Coating mix, Laminin, PDL, Poly-D-lysine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Attachment and spreading of a variety of cell types
- Enhancement of neuronal cell attachment to plastic and glass
- Support of neurite outgrowth
- Suitable for use with serum-free or reduced -serum cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Poly-D-lysine hydrobromide molecular weight is 70,000-150,000 Da, a positively charged amino acid polymer.
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Related Content
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Fedezze fel a rákkutatási forrásokat a sejtkultúra, a genomika, a biomarkerek és egyéb modellező és profilalkotó eszközökkel, amelyek segítenek a rákkutatás maximalizálásában.