Fontos dokumentumok
L9919
LY2033298
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxy-4-methyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Eli Lilly
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1nc2sc(C(=O)NC3CC3)c(N)c2c(C)c1Cl
InChI
1S/C13H14ClN3O2S/c1-5-7-9(15)10(11(18)16-6-3-4-6)20-13(7)17-12(19-2)8(5)14/h6H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTEGQKDJTBWFHW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)