L9545
Leukemia Inhibitory Factor human, animal component free
recombinant, expressed in rice, 500 μg/mL
Szinonimák:
Leukemia Inhibitory Factor human, LIF, rLIF
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in rice
Minőségi szint
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
hatékonyság
>1 x 108 units/mg ED<sub>50</sub>
koncentráció
500 μg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.05 EU/μg endotoxin
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... LIF(3976)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).