Fontos dokumentumok
L6715
Sigma-Aldrich
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
Separation Medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
sterilitás
sterile-filtered
sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
sűrűség
1.077 g/mL at 25 °C
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
Jogi információk
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)