L3410
Anti-Leptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Leptin Antibody, Leptin Antibody - Anti-Leptin antibody produced in rabbit, Anti-OB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:1,000 using human or mouse recombinant leptin
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human recombinant leptin
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LEP(3952)
mouse ... Lep(16846)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3