Fontos dokumentumok
L2774
Lincomycin hydrochloride
suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lincomycin hydrochloride, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
hatékonyság
800-900 units per mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to yellow-white
oldhatóság
H2O: 4 mL, clear, colorless to faintly yellow (200 mg + 4 mL H2O)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Lincomycin hydrochloride is effective against gram-positive bacteria.
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.