Merck
L0511
Sigma-Aldrich
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Sepharose conjugate, saline suspension
Szinonimák:
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
konjugátum
Sepharose conjugate
Minőségi szint
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
~2 mg per mL
Mátrix
Sepharose 4B
kapacitás
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Fizikai forma
Suspension in 20% ethanol containing 0.9% NaCl, 1 mM CaCl2, and 1 mM MnCl2
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
María-Ángeles Cortés-Gómez et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
In Alzheimer's disease (AD), the reduction in acetylcholinesterase (AChE) enzymatic activity is not paralleled with changes in its protein levels, suggesting the presence of a considerable enzymatically inactive pool in the brain. In the present study, we validated previous findings
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.