Fontos dokumentumok
T8390
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Szinonimák:
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Androsten-17β-ol-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98.00% (TLC)
Forma
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H])=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/b22-14+/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDYLVWGBLQNNAW-UVTKPVMCSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)