Fontos dokumentumok
SAB4200794
Anti-Involucrin antibody, Mouse monoclonal
clone SY5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-IVL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SY5, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~68 kDa
faj reaktivitás
canine, gorilla, porcine, mouse, human, owl monkey
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human skin sections
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IVL(3713)
Általános leírás
In pathological conditions, involucrin expression may be altered. In psoriasis and other benign epidermal hyperplasias, involucrin expression appears closer to the basal layer than it′s normal expression. In squamous cell carcinomas and premalignant lesions, involucrin is abnormally increases and found to be reduced in severe dysplasias of the larynx and cervix.
Monoclonal Anti-Involucrin specifically recognizes human and mouse Involucrin. The antibody does not react with mouse epidermis, thus enabling the use of the antibody for study of human xenografts in nude mice. The antibody stains the upper spinous and granular layers in human skin and the cytoplasm of suprabasal terminally differentiated keratinocytes in stratified colonies.
Immunogén
Alkalmazás
- Immunoblot
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)