Fontos dokumentumok
69171-M
Sigma-Aldrich
HSV-Tag® Monoclonal Antibody
Novagen®, from mouse
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
application:
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The HSV•Tag Antibody is a mouse monoclonal antibody (IgG1) that has high specificity and affinity for an 11-amino acid peptide derived from Herpes Simplex Virus (HSV) glycoprotein D. The peptide is encoded by the HSV•Tag sequence in appropriate expression vectors and by the Positive Control 36mer in the Novagen NovaTope System. The purified antibody produces a strong signal at a 1:10,000 dilution on Western blots (Sakai 1996), dot blots, and colony lifts when used with the Novagen Anti-Mouse IgG AP Conjugate.
Sensitive, highly specific detection of HSV•Tag fusion proteins
Komponensek
•: 40 µg: HSV•Tag Monoclonal Antibody (1 mg/ml solution)
•: : Positive Control Extract containing 31.1 kDa target protein
Figyelmeztetés
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Egyéb megjegyzések
Sakai, J., et al. 1996. Cell85, 1037.
Jogi információk
HSV-TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2