Fontos dokumentumok
I8273
Anti-Interleukin-2 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IL-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-Interleukin-2 recognizes human Interleukin-2. It also neutralizes recombinant, mouse IL-2, but requires 30-50 times the antibody concentration required to neutralize human IL-2.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?