Fontos dokumentumok
SAB4200741
Anti-Human IgE antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Immunoglubulin E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GE-1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/mL Human IgE myeloma for coating
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using Human IgE myeloma
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)