I4028
Monoclonal Anti-Interleukin-18 Receptor antibody produced in mouse
clone 70625.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IL-18 Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
70625.111, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable (2.5μg/SUP>106 cell)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL18R1(8809)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)