Fontos dokumentumok
I1011
Anti-Human IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-Human IgG, Goat Anti-Human IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:40,000
quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- printing and processing of reverse phase protein microarrays
- western blot
- radial immunodiffusion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg