Fontos dokumentumok
GF98650592
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.028 mm, size 50 × 50 mm, oriented uni-axially oriented
Szinonimák:
FV301251
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 986-505-92
méret
50 × 50 mm
vastagság
0.028 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)