Fontos dokumentumok
P2859
Anti-p300/CBP antibody, Mouse monoclonal
clone NM11, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CREB Binding Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NM11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 300 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human, mink, monkey
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using human 293 embryonal kidney cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KAT2B(8850)
mouse ... Kat2b(18519)
rat ... Pcaf(301164)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
KAT2B (lysine acetyltransferase 2B) possess histone acetyltransferase (HAT) activity and is thus known to regulate transcription process. Acetylation also influences the chromatin structure. Lysine acetylation significantly contributes to protein modification. It is essential for establishing protein function by altering its structure, activity and molecular interaction.
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg