Merck
H9289
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Histone H3 Detection, Histone H3 Detection Antibody, Rabbit Anti-Histone H3
Méret kiválasztása
200 μL
215 000,00 Ft
215 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 μL
215 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
215 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~17 kDa
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A431 cells.
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using PC12 cell lysate and A431 cell lysate.
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIST1H3A(8350)
Általános leírás
Anti-Histone H3 (N-terminal) specifically recognizes human histone H3 (~17kDa). Histone H3/ histone cluster 1 H3 family member a (HIST1H3A) is a core member of the histone family. HIST1H3A is encoded by the gene mapped to human chromosome 6p22.2. The encoded protein is composed of ~136 amino acid.
Immunogén
synthetic peptide corresponding to amino acids 1-20 of human histone H3, conjugated to KLH.
Alkalmazás
Anti-histone H3 (N-terminal) antibody produced in rabbit has been used in western blotting and native chromatin immunoprecipitation assay.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Histones acts as structural scaffolds for DNA packaging. Histone H3 plays an important role in replication and DNA repair. Histone H3 is heavily post-translationally modified than the other members of histone family. Mutations in the gene leads to cerebellar high-grade gliomas.
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Tárolás és stabilitás
For continuous use, store at 2-8°C for up to one month. For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
Egyéb megjegyzések
In order to obtain the best results using various techniques and preparations, we recommend determining the optimal working dilutions by titration.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hua Jiang et al.
Genes & development, 31(12), 1272-1287 (2017-07-27)
Hybrid seed lethality as a consequence of interspecies or interploidy hybridizations is a major mechanism of reproductive isolation in plants. This mechanism is manifested in the endosperm, a dosage-sensitive tissue supporting embryo growth. Deregulated expression of imprinted genes such as
Phosphorylation of histone H3 Ser10 establishes a hierarchy
for subsequent intramolecular modification events
Liokatis S, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 19, 819-823 (2012)
H3K9me3-binding proteins are dispensable for SETDB1/H3K9me3-dependent retroviral silencing
Maksakova IA, et al.
Epigenetics & Chromatin, 4 (2011)
Histone H3 K27M mutations in adult cerebellar high-grade gliomas.
Nakata S, et al.
Brain Tumor Pathology, 34, 113-119 (2017)
Rita A Batista et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
MADS-box transcription factors (TFs) are ubiquitous in eukaryotic organisms and play major roles during plant development. Nevertheless, their function in seed development remains largely unknown. Here, we show that the imprinted Arabidopsis thaliana MADS-box TF PHERES1 (PHE1) is a master