ABE154
Anti-Histone H3.1/H3.2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Immunprecipitation: A representative lot detected Histone H3.2 in mouse Embryonic Stem cell lysates (Elsasser, S. Graduate Thesis (http://hdl.handle.net/10209/440), Laboratory of Prof. David Allis, Rockefeller University).
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing: A representative lot detected Histone H3.1/H3.2 in mouse Embryonic Stem cell lysates (Elsasser, S. Graduate Thesis (http://hdl.handle.net/10209/440), Laboratory of Prof. David Allis, Rockefeller University).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Histone H3.1 and H3.2 in 10 μg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1