Fontos dokumentumok
PHR8916
Alprazolam Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
leírás
API family: alprazolam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
alprazolam
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIYMFZCORTVORQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3