Fontos dokumentumok
I3525
Interleukin-17A human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
CTLA-8, IL-17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤2.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
31 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested (endotoxin level is less than 0.1 ng per μg cytokine (1 EU/μg).)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL17A(3605)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
- The biological activity of human IL-17 is measured by its ability to induce IL-6 production using NHDF cells.
- Biological activity is also determined by the dose-dependent induction of IL-6 in primary human foreskin fibroblast. The expected ED50 is < 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5 x 105 units/mg.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?