H7789
Anti-acetyl-Histone H1.4 (Ac-Lys26) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-H1 Histone family, member 4, Anti-H1.4K26ac, Anti-H1K26ac, Anti-H1e, Anti-Histone 1, Anti-Histone H1b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~35 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys26)
Géninformáció
human ... HIST1H1E(3008)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3