Fontos dokumentumok
H8289
Anti-dimethyl-Histone H1.4 (diMe-Lys26) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-H1.4K26me2, Anti-H1K26me2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~35 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
dimethylation (Lys26)
Géninformáció
human ... HIST1H1E(3008)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)