Fontos dokumentumok
H7017
Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet)
Szinonimák:
KLH, Keyhole limpet hemocyanin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Megathura crenulata
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
vial of KLH (KLH is present by weight at approximately 1 part KLH to 5 parts total solid.)
technika/technikák
ELISA: suitable
oldhatóság
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Feloldás
Reconstituted protein solution may be stored up to 2 months at −20 °C.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)