Fontos dokumentumok
H6647
L-Histidinol dihydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Histidinol dihydrochloride, ≥98 (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Related Categories
Alkalmazás
- as a reagent in urinary metabolite analysis
- for making DT40 knockout cells, where cells were selected in 1mg/ml histidinol
- for inducing amino acid deprivation in HepG2 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)