MABS1915M
Anti-EGFRvIII Antibody, clone DH8.3
clone DH8.3, from mouse
Szinonimák:
Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1, Epidermal growth facttor receptor vIII
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DH8.3, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in Flow Cytometry applications (Johns, T.G., et. al. (2002). Int J Cancer. 98(3):398-408; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in Immunohistochemistry applications (Jungbluth, A.A., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(2):639-44; Nishikawa, R., et. al. (2004). Brain Tumor Pathol. 21(2):53-6; Feng, H., et. al. (2014). J Clin Invest. 124(9):3741-56; Feng, H., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(8):3018-23.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in Immunoprecipitation applications (Lammering, G., et. al. (2004). Clin Cancer Res. 10(19):6732-43; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
ELISA Analysis: A representative lot detected EGFRvIII in ELISA applications (Johns, T.G., et. al. (2002). Int J Cancer. 98(3):398-408; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Minőség
Western Blotting Analysis: 4 ug/mL of this antibody detected EGFRvIII in 10 µg of U87MG.∆EGFR cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1