385910
Hyaluronic Acid Binding Protein, Bovine Nasal Cartilage
Szinonimák:
Hyaluronic Acid Protein
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.