Fontos dokumentumok
BP670
Norfloxacin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
norfloxacin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of action: inhibits bacterial DNA replication
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria; less effective against Gram-positive bacteria
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)