Merck
E2642
Sigma-Aldrich
ExtrAvidin® magnetic beads
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
About This Item
UNSPSC kód:
41106510
NACRES:
NA.56
konjugátum
magnetic beads
Minőségi szint
leírás
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Forma
liquid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
ExtrAvidin magnetic beads.
Jogi információk
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
Fehérjetisztítási munkafolyamatok fehérjetagok biotinilált tag eltávolítására szolgáló proteázok a kapcsolódó reagensekkel és technikai forrásokkal.