GE17-5130-02
GSTrap™ Fast Flow
Cytiva 17-5130-02, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
kiszerelés
pack of 2 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-5130-02
parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
ágyméret
7 mm × 25 mm
ágytérfogat
1 mL
oszlop belső átmérő
7 mm
Mátrix
highly cross-linked 4% agarose
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
3-12
Működési tartomány
3-12
kapacitás
>10 mg/mL binding capacity
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast and simple one-step purification of GST-tagged Proteins.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Easy scale-up by connecting the columns in series.
- Sepharose™ 4 Fast FLow provides good fLow properties.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Protocols
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.