Fontos dokumentumok
GE28-9365-41
HiPrep DEAE Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-41
About This Item
UNSPSC kód:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
kiszerelés
pkg of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9365-41
parameter
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
ágyméret
16 mm × 100 mm
ágytérfogat
20 mL
oszlop belső átmérő
16 mm
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
2-14
Működési tartomány
2-12
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
HiPrep DEAE FF 16/10 is a weak anion exchanger prepacked with DEAE Sepharose Fast Flow, ready-to-use for fast, preparative separations of proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromatography.
HiPrep DEAE FF 16/10 is a prepacked, ready to use column for ion exchange chromatography. It provide sfast, preparative separations of proteins and other biomolecules.
Tulajdonságok és előnyök
  • 20 mL HiPrep columns provide fast, reliable, and reproducible preparative ion exchange separations.
  • Good flow rates and high capacity.
  • The industry standard for ion exchange chromatography.
  • Compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as AKTA design.
  • Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Egyéb megjegyzések
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Jogi információk
HiPrep is a trademark of Cytiva
kapcsolódó termék
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Összes mutatása
Protocols
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Ez az oldal tisztázza a minta előkészítését, a puffercserét és a sótalanítást, a lipoproteinek, a fenolvörös és az alacsony molekulatömegű szennyeződések eltávolítását az ioncserélő kromatográfiában.
Összes mutatása