GE17-3712-06
HisTrap™ Excel
Cytiva 17-3712-06, pack of 5 × 5 mL
Szinonimák:
affinity resins, Ni Sepharose excel column, ion affinity chromatography column, IMAC column
About This Item
Javasolt termékek
Forma
prepacked column
keresztkötés
cross-linked
kiszerelés
pack of 5 × 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-3712-06
tárolási körülmény
(20% Ethanol)
parameter
5 bar
5 ml/min - 20 ml/min flow rate
technika/technikák
liquid chromatography (LC): suitable
ágyméret
16 mm × 25 mm
ágytérfogat
5 mL
oszlop belső átmérő
16 mm
Mátrix
highly cross-linked 6% agarose
mátrix aktív csoport
Nickel
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
2-14
Működési tartomány
2-13
kapacitás
≥10 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml sedimented medium)
elválasztástechnika
affinity
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Load eukaryotic cell culture samples containing secreted histidine-tagged proteins directly with retained binding capacity
- Increase target protein yield and decrease degradation through reduced and simplified sample handling
- HisTrap excel columns allow direct purification of cell-free, unclarified samples
- HisTrap excel columns are made of biocompatible polypropylene. The columns are delivered with a stopper on the inlet and a snap-off end on the outlet.
- HisTrap excel columns can be operated either with a peristaltic pump or with chromatography systems such as ÄKTA systems. The columns cannot be opened or refilled.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protocols
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
Hogyan izoláljunk fehérjéket zárványtestekből a Cytiva termékek segítségével.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from Cytiva.