GE17-0572-02
Sephadex® G-25 DNA GR
Cytiva 17-0572-02, pack of 100 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 100 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0572-02
tárolási körülmény
(.01 M NaOH)
részecskeméret
20-80 μm (dry)
working range
2-13
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- For purification of DNA ( 10 bases in length) from small molecules by gel filtration.
- Tested to ensure reproducibly high recovery of DNA.
- Used in MicroSpin™ G-25 Columns and NAP™ Columns.
- Enables self preparation of columns for nucleic acid purification.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Cikkek
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
This page shows describes fractional precipitation for removing gross impurities from affinity chromatography samples with small volumes.
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Hogyan végezzen puffercserét és sótalanítást Sephadex G-25, HiTrap sótalanító oszlopokkal vagy ÄKTAprime plus.
Related Content
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.