GE17-5087-01
HiPrep™ 26/10 Desalting
Cytiva 17-5087-01, column L × I.D. 10 cm × 26 mm, 17-132 μm particle size (dry)
Szinonimák:
Desalting Column, HiPrep Desalting Column
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene (PP)
molekulatömeg
1000-5000 Da (globular proteins)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-5087-01
tárolási körülmény
dry media
parameter
<15 mL sample volume
<31 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
ágytérfogat
53 mL
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 26 mm
matrix
cross-linked dextran
polymeric
mátrix aktív csoport
dextran-epichlorohydrin phase
részecskeméret
17-132 μm (dry)
cleaning
2-13
working range
2-13
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Provide reliable and reproducible desalting and buffer exchange with sample sizes of up to 15 mL per column.
- Replaces dialysis for desalting and therefore saves time and reduces labor.
- Compatible with a laboratory pump or chromatography system such as AKTA design.
- Two or four columns can be used in series for sample sizes of 30 to 60 mL.
Alkalmasság
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
Designing purification methods for antibodies ensures quality and quantity adequacy for research and industrial purposes.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
Ez az oldal bemutatja, hogyan lehet az IgG antitesteket affinity kromatográfiával elválasztani a Cytiva HiTrap® Protein G HP oszlopok segítségével.
Protocols
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.