Fontos dokumentumok
G2269
Gastric Inhibitory Polypeptide human
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
Glucose-dependent Insulinotropic Peptide, GIP, Tyr-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Ile-Ser-Asp-Tyr-Ser-Ile-Ala-Met-Asp-Lys-Ile-His-Gln-Gln-Asp-Phe-Val-Asn-Trp-Leu-Leu-Ala-Gln-Lys-Gly-Lys-Lys-Asn-Asp-Trp-Lys-His-Asn-Ile-Thr-Gln
About This Item
Javasolt termékek
product name
Gastric Inhibitory Polypeptide human, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(NCC(N[C@]([C@H](O)C)([H])C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@@H](CO)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@@H](
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGXWVYUBJRZYPE-YUGYIWNOSA-N
Géninformáció
human ... GIP(2695)
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3