Fontos dokumentumok
G6878
3-Guanidinopropionic acid
≥97.5% (TLC)
Szinonimák:
β-Guanidinopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Guanidinopropionic acid,
Teszt
≥97.5% (TLC)
Minőségi szint
form
powder or crystals
szín
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3