557370
Rottlerin
≥98% (HPLC), solid, PKC inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Rottlerin, Mallotoxin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
orange
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1C(C=Cc2c1c(c(c(c2O)Cc4c(c(c(c(c4O)C(=O)C)O)C)O)O)C(=O)\C=C\c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKCδ
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
WGK
WGK 3