SRP0416
T4 Beta-glucosyltransferase
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
T4-phage beta-glucosyltransferase, UDP glucose-DNA ?-glucosyltransferase, hydroxymethyl cytosine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥83% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
41.6 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
bacteriophage T4 ... B-GT(1258765)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.