Fontos dokumentumok
AP108F
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
guinea pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Alkalmazás
Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, FITC conjugate is an antibody against Guinea Pig IgG for use in IF.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Louis T Dang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 122-122 (2020-05-28)
mTORopathies are a heterogeneous group of neurological disorders characterized by malformations of cortical development (MCD), enhanced cellular mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling, and epilepsy that results from mutations in mTOR pathway regulatory genes. Homozygous mutations (del exon 9-13) in
Kongping Li et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 344-344 (2018-10-17)
Transient global cerebral ischemia (tGCI) causes excessive release of glutamate from neurons. Astrocytic glutamate transporter-1 (GLT-1) and glutamine synthetase (GS) together play a predominant role in maintaining glutamate at normal extracellular concentrations. Though our previous studies reported the alleviation of