Fontos dokumentumok
F1638
Anti-Pig IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Porcine IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit, Anti-Swine IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:32
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)